Få mere at vide
4-Amino-TEMPO, ≥98.0% (GC), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15605540 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15605540 250 mg Glass bottle 250mg
1 options
Artikelnummer. 15605540 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 43967250MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-TEMPO
CAS 14691-88-4
Farve Red
Emballage Glass bottle
MDL nummer MFCD00006479
Mængde 250 mg
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3933966
Formel vægt 171.26g/mol
Procent renhed ≥98.0% (GC)
Fysisk form Solid