missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-nicotinonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-nicotinonitrile |
| CAS | 15827-84-6 |
| Molekylær formel | C6 H5 N3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Nicotinonitrile, 4-amino- (6CI,8CI), 4-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 3-Cyano-4-aminopyridine, 4-Amino-3-cyanopyridine, 4-Aminonicotinonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3/c7-3-5-4-9-2-1-6(5)8/h1-2,4H,(H2,8,9) |
| SMIL | Nc1ccncc1C#N |
| IUPAC navn | 4-aminopyridine-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.124 |
| Formel vægt | 119.048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?