Få mere at vide
4-amino-N, N-dimethylbenzensulfonamid, 97%
Artikelnummer. 15486597
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486597 1 g 1g
15496597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33747.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1709-59-7 | C8H12N2O2S | 200,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1709-59-7
Molekylær formel C8H12N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 200.26
MDL nummer MFCD00031428
InChI nøgle BABGMPQXLCJMSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylsulfanilamide, n1-dimethylsulfanilamide, 4-amino-n,n-dimethylbenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-amino-n,n-dimethyl, n',n'-dimethylsulfonamide, n 1-dimethylsulfanilamide, p-dimethylsulfamoyl aniline, n1,n1-dimethylsulfanilamide, 4-amino-n,n-dimethyl-benzenesulfonamide, p-amino-n,n-dimethylbenzenesulfonamide
PubChem CID 74369
IUPAC navn 4-amino-N,N-dimethylbenzensulfonamid
SMIL CN(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
Smeltepunkt 168 °C til 170 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 200.26
Procent renhed 97%