Få mere at vide
4-Amino-N-methyl-alpha-toluenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419019
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419019 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15419019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14589.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-N-methyl-alpha-toluenesulfonamide
CAS 109903-35-7
Smeltepunkt 140°C to 142°C
Molekylær formel C8H12N2O2S
MDL nummer MFCD00671697
Mængde 1 g
FN nummer UN3077
Beilstein 5865321
Synonym 4-amino-n-methylbenzenemethanesulfonamide, 1-4-aminophenyl-n-methylmethanesulfonamide, 4-amino-n-methyl-alpha-toluenesulfonamide, 4-aminophenyl-n-methylmethanesulfonamide, 4-amino-n-methyl-alpha-toluenesulphonamide, benzenemethanesulfonamide, 4-amino-n-methyl, 1-4-aminophenyl-n-methyl-methanesulfonamide, 4-aminophenyl methyl sulfonyl methylamine, pubchem3014, 4-animophenyl-n-methyl methanesulfonamide
InChI nøgle CIWNHTXCBHTWRV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNS(=O)(=O)CC1=CC=C(C=C1)N
IUPAC navn 1-(4-aminophenyl)-N-methylmethanesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 200.256
PubChem CID 2778131
Formel vægt 200.26
Procent renhed 97%