Få mere at vide
4-amino-N-Fmoc-L-phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469028
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469028 1 g 1g
15489028 250 mg 250mg
15479028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62505.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95753-56-3 | C24H22N2O4 | 402.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95753-56-3
Molekylær formel C24H22N2O4
Molekylvægt (g/mol) 402.45
MDL nummer MFCD00237664
InChI nøgle VALNSJHHRPSUDO-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-4-amino-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-nh2-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, n, a-fmoc-4-amino-l-phenylalanine, fmoc-4-amino-phenylalanine, l-phenylalanine, 4-amino-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-3-4-aminophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-4-ao-l-phenylalanine, fmoc-phe p-nh2-oh, pubchem12464
PubChem CID 7019927
IUPAC navn (2S)-3-(4-aminophenyl)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC=C(C=C4)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-N-Fmoc-L-phenylalanine
Mængde 1 g
Formel vægt 402.44
Procent renhed 98%