Få mere at vide
4-Amino-N-(6-chloro-5-methoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-N-(6-chloro-5-methoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide |
| CAS | 5018-23-5 |
| Molekylær formel | C11 H11 Cl N4 O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N1-(6-Chloro-5-methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClN4O3S/c1-19-9-10(12)14-6-15-11(9)16-20(17,18)8-4-2-7(13)3-5-8/h2-6H,13H2,1H3,(H,14,15,16) |
| SMIL | COc1c(Cl)ncnc1NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC navn | 4-amino-N-(6-chloro-5-methoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.748 |
| Formel vægt | 314.024 |