Få mere at vide
4-Amino-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzenesulfonamide, 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzenesulfonamide |
| CAS | 152-47-6 |
| Molekylær formel | C11H12N4O3S |
| MDL nummer | MFCD00437754 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CN=C2OC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.30 |
| Procent renhed | 99% |