Få mere at vide
4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049508
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049508 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049508 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0793.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-N-[((2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide
CAS 176849-91-5
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-N-[((2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H22 I N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide, Amisulpride Imp. C (EP), Amisulpride Impurity C
InChI formel InChI=1S/C15H22IN3O2/c1-3-19-6-4-5-10(19)9-18-15(20)11-7-12(16)13(17)8-14(11)21-2/h7-8,10H,3-6,9,17H2,1-2H3,(H,18,20)
SMIL CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(I)c(N)cc2OC
IUPAC navn 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxybenzamide
Molekylvægt (g/mol) 403.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 403.0757 g/mol