Få mere at vide
4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17924456
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17924456 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17924456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0793.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide
CAS 148516-54-5
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H25 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Amisulpride Imp. B (EP), 4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-hydroxybenzamide, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethyl­sulphonyl)-2-hydroxybenzamide, Amisulpride Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H25N3O4S/c1-3-19-7-5-6-11(19)10-18-16(21)12-8-15(24(22,23)4-2)13(17)9-14(12)20/h8-9,11,20H,3-7,10,17H2,1-2H3,(H,18,21)
SMIL CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2O)S(=O)(=O)CC
IUPAC navn 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-hydroxybenzamide
Molekylvægt (g/mol) 355.45
Mængde 50 mg
Formel vægt 355.1566 g/mol