Få mere at vide
4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide, Mikromol™
Beskrivelse
4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide |
| CAS | 148516-54-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H25 N3 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Amisulpride Imp. B (EP), 4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-hydroxybenzamide, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide, Amisulpride Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25N3O4S/c1-3-19-7-5-6-11(19)10-18-16(21)12-8-15(24(22,23)4-2)13(17)9-14(12)20/h8-9,11,20H,3-7,10,17H2,1-2H3,(H,18,21) |
| SMIL | CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2O)S(=O)(=O)CC |
| IUPAC navn | 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-hydroxybenzamide |
| Vis mere |