Få mere at vide
4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17930826
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17930826 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17930826 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0793.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide
CAS 71676-00-1
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H25 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide, Amisulpride Imp. D (EP), Amisulpride Impurity D
InChI formel InChI=1S/C16H25N3O4S/c1-4-19-7-5-6-11(19)10-18-16(20)12-8-15(24(3,21)22)13(17)9-14(12)23-2/h8-9,11H,4-7,10,17H2,1-3H3,(H,18,20)
SMIL CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)C
IUPAC navn 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-methylsulfonylbenzamide
Molekylvægt (g/mol) 355.45
Mængde 50 mg
Formel vægt 355.1566 g/mol