missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-N-(2-methylpropyl)-N-[[(4S,5R)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-5-oxazolidinyl]methyl]-benzenesulfonamide, TRC

Artikelnummer. 30011619
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30011619 2.5 mg 2.5mg
30007199 5 mg -
30005808 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6173752.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1418639-27-6
Molekylær formel C21 H27 N3 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 417.52
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(2-methylpropyl)-N-[[(4S,5R)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-5-oxazolidinyl]methyl]-, 4-Amino-N-(2-methylpropyl)-N-[[(4S,5R)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-5-oxazolidinyl]methyl]benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(2-methylpropyl)-N-[[(4S,5R)-4-benzyl-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl]benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(2-methylpropyl)-N-[[(4S,5R)-2-oxo-4-(phenylmethyl)oxazolidin-5-yl]methyl]benzenesulfonamide, 4949W94 (GW 288003X), GW 461013X
IUPAC navn 4-amino-N-[[(4S,5R)-4-benzyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]-N-(2-methylpropyl)benzenesulfonamide
SMIL CC(C)CN(C[C@H]1OC(=O)N[C@H]1Cc2ccccc2)S(=O)(=O)c3ccc(N)cc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-N-(2-methylpropyl)-N-[((4S,5R)-2-oxo-4-(phenylmethyl)oxazolidin-5-yl)methyl]benzenesulfonamide
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-N-(2-methylpropyl)-N-[((4S,5R)-2-oxo-4-(phenylmethyl)oxazolidin-5-yl)methyl]benzenesulfonamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C21H27N3O4S/c1-15(2)13-24(29(26,27)18-10-8-17(22)9-11-18)14-20-19(23-21(25)28-20)12-16-6-4-3-5-7-16/h3-11,15,19-20H,12-14,22H2,1-2H3,(H,23,25)/t19-,20+/m0/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 2.5 mg
Formel vægt 417.1722
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.