Få mere at vide
4-Amino-N-(2-ethylphenyl)benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-N-(2-ethylphenyl)benzamide |
| CAS | 29027-73-4 |
| Molekylær formel | C15H16N2O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O/c1-2-11-5-3-4-6-14(11)17-15(18)12-7-9-13(16)10-8-12/h3-10H,2,16H2,1H3,(H,17,18) |
| SMIL | CCc1ccccc1NC(=O)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC navn | 4-amino-N-(2-ethylphenyl)benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.3 |
| Formel vægt | 240.1263 |