missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-N-(2-Diethylaminoethyl)Benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Procainamide |
| CAS | 51-06-9 |
| Molekylær formel | C13H21N3O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | PROC |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21N3O/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17) |
| SMIL | CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC navn | 4-amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.33 |
| Formel vægt | 235.1685 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?