Få mere at vide
4-Amino-N-(2,6-dimethylphenyl)benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-N-(2,6-dimethylphenyl)benzamide |
| CAS | 787-93-9 |
| Molekylær formel | C15H16N2O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O/c1-10-4-3-5-11(2)14(10)17-15(18)12-6-8-13(16)9-7-12/h3-9H,16H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1NC(=O)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC navn | 4-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.3 |
| Formel vægt | 240.1263 |