Få mere at vide
4-Amino-N-[2-(4-aminophenoxy)ethyl]-N-methylbenzeneethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-N-[2-(4-aminophenoxy)ethyl]-N-methylbenzeneethanamine |
| CAS | 115256-13-8 |
| Molekylær formel | C17H23N3O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Amino-N-[2-(4-aminophenoxy)ethyl]-N-methylbenzeneethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23N3O/c1-20(11-10-14-2-4-15(18)5-3-14)12-13-21-17-8-6-16(19)7-9-17/h2-9H,10-13,18-19H2,1H3 |
| SMIL | CN(CCC1=CC=C(C=C1)N)CCOC2=CC=C(C=C2)N |
| IUPAC navn | 4-[2-[2-(4-aminophenoxy)ethyl-methylamino]ethyl]aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.38 |
| Formel vægt | 285.1841 |