missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-N-[((2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Amino-N-[((2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22IN3O2/c1-3-19-6-4-5-10(19)9-18-15(20)11-7-12(16)13(17)8-14(11)21-2/h7-8,10H,3-6,9,17H2,1-2H3,(H,18,20) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 403.0757 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?