missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-N,1-dimethyl-5-imidazolecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-N,1-dimethyl-5-imidazolecarboxamide |
| CAS | 858221-03-1 |
| Molekylær formel | C6 H10 N4 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N4O/c1-8-6(11)4-5(7)9-3-10(4)2/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,11) |
| SMIL | CNC(=O)c1c(N)ncn1C |
| IUPAC navn | 5-amino-N,3-dimethylimidazole-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.17 |
| Formel vægt | 154.0855 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?