Få mere at vide
4-Amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2-methoxybenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2-methoxybenzamide |
| CAS | 57645-41-7 |
| Molekylær formel | C20H25N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Amino-2-methoxy-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N3O2/c1-25-19-13-16(21)7-8-18(19)20(24)22-17-9-11-23(12-10-17)14-15-5-3-2-4-6-15/h2-8,13,17H,9-12,14,21H2,1H3,(H,22,24) |
| SMIL | O=C(NC1CCN(CC=2C=CC=CC2)CC1)C3=CC=C(N)C=C3OC |
| IUPAC navn | 4-amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2-methoxybenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.43 |
| Formel vægt | 339.19 |