Få mere at vide
4-Amino-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15418437
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418437 1 g 1g
15438437 250 mg 250mg
15428437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51970.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 943-80-6 | C9H12N2O2 | 180.21 g/mol
Det finder sin anvendelse i oprensningen af peptidsyntetaser involveret i pristinamycin I-biosyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse i oprensningen
af peptidsyntetaser involveret i pristinamycin I-biosyntese.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 943-80-6
Molekylær formel C9H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 180.21
MDL nummer MFCD00069927
InChI nøgle CMUHFUGDYMFHEI-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-amino-l-phenylalanine, h-phe 4-nh2-oh, 4-aminophenylalanine, l-4-aminophenylalanine, p-amino-l-phenylalanine, p-aminophenylalanine, s-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, 4-amino-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, l-4-nh2-phe-oh
PubChem CID 151001
ChEBI CHEBI:29737
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-aminophenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(N)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-L-phenylalanine
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 1 g
Formel vægt 180.2
Følsomhed Air Sensitive
Procent renhed 95%