missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino Fluconazole Bromide, TRC

Artikelnummer. 30012750
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012750 25 mg
30011822 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012750 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63087025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 150168-54-0
Molekylær formel C13 H14 F2 N7 O . Br
Molekylvægt (g/mol) 402.2
Synonym 4H-1,2,4-Triazolium, 4-amino-1-[2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-, bromide (1:1), 1H-1,2,4-Triazolium, 4-amino-1-[2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-, bromide (9CI)
IUPAC navn 1-(4-amino-1,2,4-triazol-1-ium-1-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol;bromide
SMIL [Br-].Nn1cn[n+](CC(O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino Fluconazole Bromide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14F2N7O.BrH/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(23,4-21-7-17-6-18-21)5-22-9-20(16)8-19-22;/h1-3,6-9,23H,4-5,16H2;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 401.0411
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.