Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4-amino-DL-phenylalanin
Artikelnummer. 15476839
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476839 1 g 1g
15486839 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476839 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65331.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2922-41-0 | C9H12N2O2 | 180.207 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2922-41-0
Molekylær formel C9H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 180.207
MDL nummer MFCD00007917
InChI nøgle CMUHFUGDYMFHEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-dl-phenylalanine, 2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, p-amino-dl-phenylalanine, p-aminophenylalanine, phenylalanine, 4-amino, 4-aminophenylalanine, h-dl-phe 4-nh2-oh, p-aminophenyl alanine, p-amino-dl-phenylalanine hydrate, l-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid
PubChem CID 95174
IUPAC navn 2-amino-3-(4-aminophenyl)propansyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-DL-phenylalanine
Smeltepunkt 228°C to 230°C
Farve Hvid til Brun
Opløselighedsinformation Soluble in water
Mængde 1 g
Formel vægt 180.21
Fysisk form Pulver