Få mere at vide
4-Amino-D,L-benzylsuccinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-D,L-benzylsuccinic Acid |
| CAS | 75043-31-1 |
| Molekylær formel | C11 H13 N O4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO4/c12-9-3-1-7(2-4-9)5-8(11(15)16)6-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | Nc1ccc(CC(CC(=O)O)C(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[(4-aminophenyl)methyl]butanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vægt | 223.0845 |