missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-cis-L-proline Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30316769
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316769 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5938801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-cis-L-proline Dihydrochloride
CAS 16257-84-4
Molekylær formel C5H12Cl2N2O2
Mængde 1 g
Synonym (4S)-4-Amino-L-proline, 4-Amino-L-cis-proline Dihydrochloride, (2S,4S)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic Acid Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O2.2ClH/c6-3-1-4(5(8)9)7-2-3;;/h3-4,7H,1-2,6H2,(H,8,9);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
SMIL CCc1c(N)nccc1
IUPAC navn (2S,4S)-4-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 203.07
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.