Få mere at vide
4-Amino-cis-L-proline Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30326250
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30326250 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30326250 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA593880100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-cis-L-proline Dihydrochloride
CAS 16257-84-4
Molekylær formel C5H12Cl2N2O2
Mængde 100 mg
Synonym (4S)-4-Amino-L-proline, 4-Amino-L-cis-proline Dihydrochloride, (2S,4S)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic Acid Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O2.2ClH/c6-3-1-4(5(8)9)7-2-3;;/h3-4,7H,1-2,6H2,(H,8,9);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
SMIL CCc1c(N)nccc1
IUPAC navn (2S,4S)-4-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 203.07