missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-cis-L-proline Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-cis-L-proline Dihydrochloride |
| CAS | 16257-84-4 |
| Molekylær formel | C5H12Cl2N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (4S)-4-Amino-L-proline, 4-Amino-L-cis-proline Dihydrochloride, (2S,4S)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic Acid Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O2.2ClH/c6-3-1-4(5(8)9)7-2-3;;/h3-4,7H,1-2,6H2,(H,8,9);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1 |
| SMIL | CCc1c(N)nccc1 |
| IUPAC navn | (2S,4S)-4-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.07 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?