Få mere at vide
4-Amino-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-disulphonamide, Mikromol™
Beskrivelse
4-Amino-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-disulphonamide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-amino-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-disulfonamide |
| CAS | 654-62-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-amino-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-disulfonamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H8 F3 N3 O4 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Bendroflumethiazide Imp. A (EP), 2,4-Disulfamyl-5-Trifluoromethylaniline, 4-Amino-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-disulphonamide, Bendroflumethiazide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8F3N3O4S2/c8-7(9,10)3-1-4(11)6(19(13,16)17)2-5(3)18(12,14)15/h1-2H,11H2,(H2,12,14,15)(H2,13,16,17) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Nc1cc(c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F |
| Vis mere |