Få mere at vide
4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butylthion |
| CAS | 33509-43-2 |
| Molekylær formel | C7 H12 N4 O S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | as-Triazin-5(4H)-one, 4-amino-6-tert-butyl-3-mercapto- (8CI), 4-Amino-6-(1,1-dimethylethyl)-3,4-dihydro-3-thioxo-1,2,4-triazin-5(2H)-one, 4-Amino-6-(tert-butyl)-4H-1,2,4-triazine-3-thione-5-one, 4-Amino-6-tert-butyl-3-mercapto-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 4-Amino-6-tert-butyl-3-mercapto-1,2,4-triazin-5-one |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N4OS/c1-7(2,3)4-5(12)11(8)6(13)10-9-4/h8H2,1-3H3,(H,10,13) |
| SMIL | CC(C)(C)C1=NNC(=S)N(N)C1=O |
| IUPAC navn | 4-amino-6-tert-butyl-3-sulfanylidene-2H-1,2,4-triazin-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.26 |
| Formel vægt | 200.0732 |