Få mere at vide
4-Amino-6-methoxypyrimidin, 97 %
Artikelnummer. 10554151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10554151 5 g Glasflaske 5g
10449671 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10554151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337450050
CAS: 696-45-7 | C5H7N3O | 125,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-45-7
Molekylær formel C5H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 125.13
MDL nummer MFCD00129983
InChI nøgle VELRBZDRGTVGGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-methoxypyrimidine, 6-methoxy-pyrimidin-4-ylamine, 6-methoxy-4-pyrimidinamine, 4-amino-6-methoxy pyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-methoxy, 6-methoxypyrimidine-4-ylamine, 6-methoxypyrimidin-4-amin, pubchem2605, acmc-209oa2, 6-amino-4-methoxypyrimidine
PubChem CID 735731
IUPAC navn 6-methoxypyrimidin-4-amin
SMIL COC1=NC=NC(=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-6-methoxypyrimidine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 154,0 °C til 159,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 125.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver