Få mere at vide
4-Amino-6-mercapto-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 94%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11387056
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387056 250 mg 250mg
11377056 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06934.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23771-52-0
Molekylær formel C5H5N5S
Molekylvægt (g/mol) 167.19
MDL nummer MFCD00005690
InChI nøgle YJMNLDSYAAJOPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-mercaptopyrazolo 3,4-d pyrimidine, 4-amino-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-6-thiol, 4-aminopyrazolo 5,4-d pyrimidine-6-thiol, 4lkq, acmc-20ampb, 4-amino-6-mercaptopyrazolo 3?4-d pyrimidine, 4-amino-6-mercpato pyrazolo 3,4-d pyrimidine, 4-amino-2h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-6-thiol, 4-amino-1h-pyrazolo-3,4-d-pyrimidin-6-thiol
PubChem CID 1268262
IUPAC navn 4-amino-1H,2H,6H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-6-thione
SMIL NC1=NC(=S)N=C2NNC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-6-mercapto-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Smeltepunkt >300°C
Mængde 250 mg
Beilstein 152193
Formel vægt 167.19
Procent renhed 94%