Få mere at vide
4-amino-6-hydroxypyrimidin, TRC
Product Code. 30315554
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
Product Code. Mængde
30315554 250 mg
1 options
Product Code. 30315554 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA611665250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
CAS 1193-22-2
Molekylær formel C4 H5 N3 O
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
SMIL Nc1cc(O)ncn1
IUPAC navn 6-aminopyrimidin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 111.1
Formel vægt 111.0433