Få mere at vide
4-Amino-6-hydroxypyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15519503 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15519503 5 g 5g
15509503 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15519503 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459750050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-22-2
Molekylær formel C4H5N3O
Molekylvægt (g/mol) 111.10
MDL nummer MFCD00051502
InChI nøgle HFMLLTVIMFEQRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-hydroxypyrimidine, 6-aminopyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-6-aminopyrimidine, 4-pyrimidinol, 6-amino, 4 1h-pyrimidinone, 6-amino, 6-aminopyrimidin-4 3h-one, 4-oxy-6-aminopyrimidine, 6-amino-4-pyrimidinol, 6-amino-3h-pyrimidin-4-one, 6-amino-4 1h-pyrimidinone
PubChem CID 70944
SMIL NC1=CC(=O)N=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Smeltepunkt 262.0°C to 264.0°C
Tab ved tørring 1% max. (105°C, 3 hr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble.
IUPAC navn 6-amino-1,4-dihydropyrimidin-4-one
Formel vægt 111.1
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.