Få mere at vide
4-Amino-6-hydroxypyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-6-hydroxypyrimidine |
| Smeltepunkt | 262.0°C to 264.0°C |
| Tab ved tørring | 1% max. (105°C, 3 hr) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: slightly soluble. |
| IUPAC navn | 6-amino-1H-pyrimidin-4-one |
| Formel vægt | 111.1 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .