Få mere at vide
4-amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidindihydrat, 98+%
Artikelnummer. 11391927
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391927 5 g 5g
11301937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07496.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 388582-41-0 | C5H11N3O3 | 161,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 388582-41-0
Molekylær formel C5H11N3O3
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00150311
InChI nøgle QJZWHXSXVBZLJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate, 6-amino-2-methylpyrimidin-4-ol dihydrate, 6-amino-2-methyl-1h-pyrimidin-4-one dihydrate, acmc-1adza, 4 3h-pyrimidinone,6-amino-2-methyl-, hydrate 1:2, 4-amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate, 98+%, 6-amino-2-methyl-3-hydropyrimidin-4-one, hydrate, hydrate
PubChem CID 2724727
IUPAC navn 6-amino-2-methyl-lH-pyrimidin-4-on;dihydrat
SMIL O.O.CC1=NC(=O)C=C(N)N1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 5 g
Beilstein 118273
Formel vægt 161,16 (125,13 Vandfri)
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.