missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-6-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-6-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid |
| CAS | 15540-79-1 |
| Molekylær formel | C8H7NO5 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO5/c9-5-2-6(10)4(8(13)14)1-3(5)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | Nc1cc(O)c(cc1C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-amino-6-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.14 |
| Formel vægt | 197.0324 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?