missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-6-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30345298
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345298 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345298 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63457025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-6-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid
CAS 15540-79-1
Molekylær formel C8H7NO5
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7NO5/c9-5-2-6(10)4(8(13)14)1-3(5)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMIL Nc1cc(O)c(cc1C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 4-amino-6-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 197.14
Formel vægt 197.0324
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.