missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-6-ethoxy-5-[[4-[(4R)-1,4,5,6-tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]azo]-Alpha-[[4-[(4R)-1,4,5,6-tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazono]-2-pyrimidineacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-6-ethoxy-5-[(4-[(4R)-1,4,5,6-tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl)azo]-alpha-[(4-[(4R)-1,4,5,6-tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl)hydrazono]-2-pyrimidineacetonitrile |
| CAS | 618458-79-0 |
| Molekylær formel | C30H30N12O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | OR 1746 |
| InChI formel | InChI=1S/C30H30N12O3/c1-4-45-30-27(42-36-21-11-7-19(8-12-21)26-17(3)14-24(44)39-41-26)28(32)33-29(34-30)22(15-31)37-35-20-9-5-18(6-10-20)25-16(2)13-23(43)38-40-25/h5-12,16-17,35H,4,13-14H2,1-3H3,(H,38,43)(H,39,44)(H2,32,33,34)/b37-22+,42-36?/t16-,17-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(C[C@H]1C)NN=C1C(C=C2)=CC=C2N/N=C(C#N)/C3=NC(OCC)=C(/N=N/C4=CC=C(C5=NNC(C[C@H]5C)=O)C=C4)C(N)=N3 |
| IUPAC navn | (2E)-4-amino-6-ethoxy-N-[4-[(4R)-4-methyl-6-oxo-4,5-dihydro-1H-pyridazin-3-yl]anilino]-5-[[4-[(4R)-4-methyl-6-oxo-4,5-dihydro-1H-pyridazin-3-yl]phenyl]diazenyl]pyrimidine-2-carboximidoyl cyanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 606.64 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?