Få mere at vide
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7032488
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15426867
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33968.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14160-93-1
Molekylær formel C5H4ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 157.56
MDL nummer MFCD03789626
InChI nøgle GOJNFUXEBVBARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-formylpyrimidine, 4-amino-6-chloro-5-formyl-1,3-diazine, pubchem22541, 6-amino-4-chloropyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carboxaldehyde
PubChem CID 84230
IUPAC navn 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carbaldehyde
SMIL NC1=NC=NC(Cl)=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 157.6
Procent renhed 97%