Få mere at vide
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436867
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436867 5 g 5g
15426867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33968.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14160-93-1
Molekylær formel C5H4ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 157.56
MDL nummer MFCD03789626
InChI nøgle GOJNFUXEBVBARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-formylpyrimidine, 4-amino-6-chloro-5-formyl-1,3-diazine, pubchem22541, 6-amino-4-chloropyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carboxaldehyde
PubChem CID 84230
IUPAC navn 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carbaldehyde
SMIL NC1=NC=NC(Cl)=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 157.6
Procent renhed 97%