Få mere at vide
4-amino-6-chlorbenzen-1,3-disulphonamid (salamid), Mikromol™
Artikelnummer. 17911546
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17911546 25 mg
17923326 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17911546 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0011.010025
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-amino-6-chlorbenzen-1,3-disulphonamid (salamid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
CAS 121-30-2
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H8 Cl N3 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Benzothiadiazine USP Related Compound A, Benzothiadiazine USP RC A, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Salamide, Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Hydrochlorothiazide RC A (USP), SKF-9703, Benzothiadiazine Related Compound A, Benzothiadiazine Related Compound A, Benzothiadiazine Related Compound A, Hydrochlorothiazide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
SMIL Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-amino-6-chlorbenzen-1,3-disulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 285.73
Mængde 25 mg
Formel vægt 284,9645 g/mol