Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine, 98%
Artikelnummer. 15462578
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462578 25 g 25g
15442578 1 g 1g
15452578 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462578 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H56141.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1005-38-5
Molekylær formel C5H6ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 175.634
MDL nummer MFCD00006088
InChI nøgle ISUXMAHVLFRZQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro-2-methylthio, 6-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidin-4-amine, 6-chloro-2-methylthio pyrimidin-4-amine, pyrimidine, 4-amino-6-chloro-2-methylthio, 4-amino-6-chloro-2-methylthiopyrimidine, 6-chloro-2-methylthiopyrimidin-4-ylamine, 6-amino-4-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 6-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidin-4-amine
PubChem CID 70496
IUPAC navn 6-chloro-2-methylsulfanylpyrimidin-4-amine
SMIL CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Smeltepunkt 130°C to 132°C
Mængde 25 g
Formel vægt 175.64
Procent renhed 98%