missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-6-chloro-1-Beta-D-ribofuranosylimidazo[4,5-c]pyridine, TRC

Artikelnummer. 30314425
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30314425 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30314425 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6035141MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-6-chloro-1-beta-D-ribofuranosylimidazo[4,5-c]pyridine
CAS 40656-71-1
Molekylær formel C11 H13 Cl N4 O4
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13ClN4O4/c12-6-1-4-7(10(13)15-6)14-3-16(4)11-9(19)8(18)5(2-17)20-11/h1,3,5,8-9,11,17-19H,2H2,(H2,13,15)/t5-,8-,9-,11-/m1/s1
SMIL Nc1nc(Cl)cc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-6-chloroimidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 300.7
Formel vægt 300.0625
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.