Få mere at vide
4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonyl Dichloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonyl Dichloride |
| CAS | 671-89-6 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl3 N O4 S2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5-Chloro-2,4-dichlorosulfonylaniline, 5-Chloroaniline-2,4-disulfonyl Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl3NO4S2/c7-3-1-4(10)6(16(9,13)14)2-5(3)15(8,11)12/h1-2H,10H2 |
| SMIL | Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.59 |
| Formel vægt | 322.8647 |