Få mere at vide
4-Amino-6-chloro-1,3-benzendisulfonamid, 98%
Artikelnummer. 10391800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10391800 100 g Glasflaske 100g
10775052 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10391800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 251851000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-12-2026
CAS: 121-30-2 | C6H8ClN3O4S2 | 285,73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-30-2
Molekylær formel C6H8ClN3O4S2
Molekylvægt (g/mol) 285.73
InChI nøgle IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide, chloraminophenamide, salmid, idorese, chloroaminophenamide, 1,3-benzenedisulfonamide, 4-amino-6-chloro, 5-chloro-2,4-disulfamylaniline, 4-amino-6-chloro-m-benzenedisulfonamide, 3-chloro-4,6-disulfamoylaniline, 5-chloro-2,4-disulfamoylaniline
PubChem CID 67136
ChEBI CHEBI:3602
IUPAC navn 4-amino-6-chlorbenzen-1,3-disulfonamid
SMIL C1=C(C(=CC(=C1Cl)S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-6-chloro-1, 3-benzenedisulfonamide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 260,0 °C til 263,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15,2076
Formel vægt 285.73
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver