Få mere at vide
4-Amino-6-[(1,1-Dimethylethyl)Amino]-1,3,5-Triazin-2(1H)-One, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbuthylazine-desethyl-2-hydroxy |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13N5O/c1-7(2,3)12-5-9-4(8)10-6(13)11-5/h1-3H3,(H4,8,9,10,11,12,13) |
| Formel vægt | 183.112 |