Learn More
4-amino-5-trifluormethylbenzoesyre, TRC
Product Code. 30344352
Change view
Click to view available options
Mængde:
2.5 g
Product Code. Mængde
30344352 2.5 g
1 options
Product Code. 30344352 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6307802.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-trifluoromethylbenzoic Acid
CAS 400-76-0
Molekylær formel C8H6F3NO2
Mængde 2.5 g
Synonym 4-Amino-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2,(H,13,14)
SMIL Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC navn 4-amino-3-(trifluormethyl)benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 205.13
Formel vægt 205.0351