Få mere at vide
4-amino-5-trifluormethylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30334658
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30334658 5 g
1 options
Artikelnummer. 30334658 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6307805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-trifluoromethylbenzoic Acid
CAS 400-76-0
Molekylær formel C8H6F3NO2
Mængde 5 g
Synonym 4-Amino-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2,(H,13,14)
SMIL Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC navn 4-amino-3-(trifluormethyl)benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 205.13
Formel vægt 205.0351