Få mere at vide
4-Amino-5-methoxy-2-methylbenzenesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-methoxy-2-methylbenzenesulfonic Acid |
| CAS | 6471-78-9 |
| Molekylær formel | C8H11NO4S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methoxy-5-methyl-4-sulfoaniline, 4-Amino-5-methoxy-o-toluenesulfonic Acid, Cresidine-p-sulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO4S/c1-5-3-6(9)7(13-2)4-8(5)14(10,11)12/h3-4H,9H2,1-2H3,(H,10,11,12) |
| SMIL | CC1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)O)OC)N |
| IUPAC navn | 4-amino-5-methoxy-2-methylbenzenesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.24 |
| Formel vægt | 217.0409 |