Få mere at vide
4-Amino-5-iodo-2-methoxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-iodo-2-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 155928-39-5 |
| Molekylær formel | C8H8INO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8INO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | COc1cc(N)c(I)cc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-amino-5-iodo-2-methoxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.06 |
| Formel vægt | 292.9549 |