Få mere at vide
4-amino-5-imidazolcarboxamid-hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10275940 5 g Glasflaske 5g
10405295 1 g Glass bottle 1g
10684852 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10275940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173090050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72-40-2 | C4H7ClN4O | 162.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-40-2 , 360-97-4
Molekylær formel C4H7ClN4O
Molekylvægt (g/mol) 162.58
MDL nummer MFCD00012704
InChI nøgle MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride, aic .cntdot. hcl, 4-amino-1h-imidazole-5-carboxamide hydrochloride, aminoimidazolecarboxamide hydrochloride, 4-aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride, 5-aminoimidazol-4-carboxamide, hydrochloride
PubChem CID 66146
IUPAC navn 4-amino-lH-imidazol-5-carboxamid;hydrochlorid
SMIL Cl.NC(=O)C1=C(N)N=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Antændelsesrest 0.2% max.
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 25, II, 221
Opløselighedsinformation Solubility in water: Soluble
Formel vægt 162.58
Procent renhed ≥97.5% (Argentometry)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller