Få mere at vide
4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052013
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052013 100 mg
30050601 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052013 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0049.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride
CAS 13100-57-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H9 N3 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O.ClH/c1-4-8-2-5(3-10)6(7)9-4;/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9);1H
SMIL Cl.Cc1ncc(CO)c(N)n1
IUPAC navn (4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methanol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 175.62
Mængde 100 mg
Formel vægt 175.0512 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.