Få mere at vide
4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride |
| CAS | 13100-57-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H9 N3 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O.ClH/c1-4-8-2-5(3-10)6(7)9-4;/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9);1H |
| SMIL | Cl.Cc1ncc(CO)c(N)n1 |
| IUPAC navn | (4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methanol;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?